Imprimer
Methyl 4-hydroxy-2-methoxybenzoate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957607-1G OR957607-250MG
APOSOR957607-1GEA 226 EUR
APOSOR957607-1G APOSOR957607-250MG
Methyl 4-hydroxy-2-methoxybenzoate 97%
Methyl 4-hydroxy-2-methoxybenzoate
Formule: C₉H₁₀O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203815
Numéro CAS: 28478-46-8