Imprimer
tert-Butyl 3-hydroxypropionate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957444-1G OR957444-5G
APOSOR957444-1GEA 164 EUR
APOSOR957444-1G APOSOR957444-5G
tert-Butyl 3-hydroxypropionate 95%
tert-Butyl 3-hydroxypropionate
Formule: C₇H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04974574
Numéro CAS: 59854-11-4