Imprimer
2-Methoxypyridin-3-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957423-1G OR957423-5G
APOSOR957423-1GEA 0 EUR
APOSOR957423-1G APOSOR957423-5G
2-Methoxypyridin-3-ol 95%
2-Methoxypyridin-3-ol
Formule: C₆H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00457990
Numéro CAS: 13472-83-8