Imprimer
(2-Chlorobenzyl)propylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR956996-1G OR956996-5G
APOSOR956996-1GEA 219 EUR
APOSOR956996-1G APOSOR956996-5G
(2-Chlorobenzyl)propylamine 95%
Formule: C₁₀H₁₄ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07405978
Numéro CAS: 807343-03-9