Imprimer
2-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR956198-1G OR956198-5G
APOSOR956198-1GEA 290 EUR
APOSOR956198-1G APOSOR956198-5G
2-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile 98%
2-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₉NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19257810
Numéro CAS: 25195-58-8