Imprimer
5-Methyl-1,3-benzoxazol-2-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Methyl-2-aminobenzoxazol
OR956047-10G OR956047-1G OR956047-5G
APOSOR956047-10GEA 0 EUR
APOSOR956047-10G APOSOR956047-1G APOSOR956047-5G
5-Methyl-1,3-benzoxazol-2-amine 98%
5-Methyl-1,3-benzoxazol-2-amine
Formule: C₈H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01664145
Numéro CAS: 64037-15-6