Imprimer
Methyl 3-isopropoxybenzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR955972-1G OR955972-5G
APOSOR955972-1GEA 270 EUR
APOSOR955972-1G APOSOR955972-5G
Methyl 3-isopropoxybenzoate 95%
Methyl 3-isopropoxybenzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01922057
Numéro CAS: 350989-42-3