Imprimer
Methyl (3r)-3-amino-3-phenylpropanoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR955845-1G OR955845-5G
APOSOR955845-1GEA 344 EUR
APOSOR955845-1G APOSOR955845-5G
Methyl (3r)-3-amino-3-phenylpropanoate 95%
Methyl (3r)-3-amino-3-phenylpropanoate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08056712
Numéro CAS: 37088-67-8