Imprimer
4-Chloro-2-methyl-benzoic acid methyl ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR955773-1G OR955773-5G
APOSOR955773-1GEA 33 EUR
APOSOR955773-1G APOSOR955773-5G
4-Chloro-2-methyl-benzoic acid methyl ester 98%
4-Chloro-2-methyl-benzoic acid methyl ester
Formule: C₉H₉ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09842344
Numéro CAS: 99585-12-3