Imprimer
2,3-Dihydro-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR955713-1G OR955713-5G
APOSOR955713-1GEA 255 EUR
APOSOR955713-1G APOSOR955713-5G
2,3-Dihydro-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester 95%
2,3-Dihydro-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05865114
Numéro CAS: 59040-84-5