Imprimer
Methyl quinoline-8-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR955684-1G OR955684-5G
APOSOR955684-1GEA 277 EUR
APOSOR955684-1G APOSOR955684-5G
Methyl quinoline-8-carboxylate 95%
Methyl quinoline-8-carboxylate
Formule: C₁₁H₉NO₂
MW: 187.195 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203774
Numéro CAS: 40245-26-9