Imprimer
Methyl 3-cyclopentylpropanoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR955455-1G OR955455-5G
APOSOR955455-1GEA 229 EUR
APOSOR955455-1G APOSOR955455-5G
Methyl 3-cyclopentylpropanoate 95%
Methyl 3-cyclopentylpropanoate
Formule: C₉H₁₆O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12031704
Numéro CAS: 4300-02-1