Imprimer
Methyl (E)-3-(2-bromophenyl)prop-2-enoate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR955431-1G OR955431-5G
APOSOR955431-1GEA 114 EUR
APOSOR955431-1G APOSOR955431-5G
Methyl (E)-3-(2-bromophenyl)prop-2-enoate 96%
Methyl (E)-3-(2-bromophenyl)prop-2-enoate
Formule: C₁₀H₉BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11111009
Numéro CAS: 92991-89-4