Imprimer
2-Formyl-4,5-dimethoxybenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR955329-1G OR955329-250MG
APOSOR955329-1GEA 232 EUR
APOSOR955329-1G APOSOR955329-250MG
2-Formyl-4,5-dimethoxybenzonitrile 95%
2-Formyl-4,5-dimethoxybenzonitrile
Formule: C₁₀H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24678322
Numéro CAS: 1013112-48-5