Imprimer
Phenylmaleic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Phenylmaleic acid
OR955233-1G OR955233-250MG
APOSOR955233-1GEA 352 EUR
APOSOR955233-1G APOSOR955233-250MG
Phenylmaleic acid 95%
Phenylmaleic acid
Formule: C₁₀H₈O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075740
Numéro CAS: 16110-98-8