Imprimer
3-Cyano-5-phenylphenol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR954905-1G OR954905-250MG
APOSOR954905-1GEA 364 EUR
APOSOR954905-1G APOSOR954905-250MG
3-Cyano-5-phenylphenol 98%
3-Cyano-5-phenylphenol
Formule: C₁₃H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18314129
Numéro CAS: 939771-50-3