Imprimer
5-Bromopyridine-3-sulphonic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-5-sulphopyridine
OR9549-1G OR9549-5G
APOSOR9549-1GEA 171 EUR
APOSOR9549-1G APOSOR9549-5G
5-Bromopyridine-3-sulphonic acid 96%
5-Bromopyridine-3-sulphonic acid
Formule: C₅H₄BrNO₃S
MW: 238.059 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00717696
Numéro CAS: 62009-34-1