Imprimer
2-Methyl-4-phenylphenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR954881-1G OR954881-250MG
APOSOR954881-1GEA 330 EUR
APOSOR954881-1G APOSOR954881-250MG
2-Methyl-4-phenylphenol 95%
2-Methyl-4-phenylphenol
Formule: C₁₃H₁₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18313070
Numéro CAS: 30451-49-1