Imprimer
4-(2-Formylphenyl)phenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR954780-1G OR954780-250MG
APOSOR954780-1GEA 538 EUR
APOSOR954780-1G APOSOR954780-250MG
4-(2-Formylphenyl)phenol 95%
4-(2-Formylphenyl)phenol
Formule: C₁₃H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04117373
Numéro CAS: 400747-55-9