Imprimer
4-(2-Methylphenyl)phenol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-ol
OR954765-1G OR954765-5G
APOSOR954765-1GEA 219 EUR
APOSOR954765-1G APOSOR954765-5G
4-(2-Methylphenyl)phenol 98%
4-(2-Methylphenyl)phenol
Formule: C₁₃H₁₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06802303
Numéro CAS: 38262-85-0