Imprimer
1-tert-Butylpyrazole-4-carbaldehyde 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(tert-Butyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
OR954587-10G OR954587-1G OR954587-5G
APOSOR954587-10GEA 502 EUR
APOSOR954587-10G APOSOR954587-1G APOSOR954587-5G
1-tert-Butylpyrazole-4-carbaldehyde 96%
1-tert-Butylpyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₈H₁₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09939615
Numéro CAS: 127949-06-8