Imprimer
4-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR954547-1G OR954547-250MG
APOSOR954547-1GEA 326 EUR
APOSOR954547-1G APOSOR954547-250MG
4-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazole 97%
4-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₁₀N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03646991
Numéro CAS: 111016-46-7