Imprimer
Methyl 4,4-dimethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR954112-1G OR954112-250MG
APOSOR954112-1GEA 696 EUR
APOSOR954112-1G APOSOR954112-250MG
Methyl 4,4-dimethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Methyl 4,4-dimethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Formule: C₁₀H₁₆O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20261465
Numéro CAS: 32767-46-7