Imprimer
3-(2-Chlorophenoxy)propylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953830-1G OR953830-250MG
APOSOR953830-1GEA 502 EUR
APOSOR953830-1G APOSOR953830-250MG
3-(2-Chlorophenoxy)propylamine 95%
3-(2-Chlorophenoxy)propylamine
Formule: C₉H₁₂ClNO
MW: 185.651 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09883052
Numéro CAS: 50911-59-6