Imprimer
1-(Methylamino)cyclohexanecarbonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953808-1G OR953808-5G
APOSOR953808-1GEA 219 EUR
APOSOR953808-1G APOSOR953808-5G
1-(Methylamino)cyclohexanecarbonitrile 95%
1-(Methylamino)cyclohexanecarbonitrile
Formule: C₈H₁₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00972028
Numéro CAS: 6289-40-3