Imprimer
(E)-3-(Quinolin-2-yl)acrylic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953796-1G OR953796-250MG OR953796-5G
APOSOR953796-1GEA 306 EUR
APOSOR953796-1G APOSOR953796-250MG APOSOR953796-5G
(E)-3-(Quinolin-2-yl)acrylic acid 96%
(E)-3-(Quinolin-2-yl)acrylic acid
Formule: C₁₂H₉NO₂
MW: 199.205 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00182035
Numéro CAS: 81124-50-7