Imprimer
Ethyl 6-methylpyridazine-3-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953692-1G OR953692-250MG OR953692-5G
APOSOR953692-1GEA 299 EUR
APOSOR953692-1G APOSOR953692-250MG APOSOR953692-5G
Ethyl 6-methylpyridazine-3-carboxylate 98%
Ethyl 6-methylpyridazine-3-carboxylate
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.177 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14584681
Numéro CAS: 64210-57-7