Imprimer
(R)-1-(3-Pyridyl)ethanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953674-1G OR953674-5G
APOSOR953674-1GEA 0 EUR
APOSOR953674-1G APOSOR953674-5G
(R)-1-(3-Pyridyl)ethanol 97%
(R)-1-(3-Pyridyl)ethanol
Formule: C₇H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368883
Numéro CAS: 7606-26-0