Imprimer
2-Chloroallyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR9536-100G OR9536-25G OR9536-5G
APOSOR9536-100GEA 662 EUR
APOSOR9536-100G APOSOR9536-25G APOSOR9536-5G
2-Chloroallyl alcohol
2-Chloroallyl alcohol
Formule: C₃H₅ClO
Point d'ébullition: 133…134 °C
Densité: 1,162 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004701
Numéro CAS: 5976-47-6
ONU: 2920
ADR: 8+3,II