Imprimer
(2-Hydroxyphenyl)acetonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953586-1G OR953586-250MG OR953586-5G
APOSOR953586-1GEA 116 EUR
APOSOR953586-1G APOSOR953586-250MG APOSOR953586-5G
(2-Hydroxyphenyl)acetonitrile 95%
(2-Hydroxyphenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128130
Numéro CAS: 14714-50-2