Imprimer
Ethyl 2-(4-hydroxypyrimidin-5-yl)acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953529-1G OR953529-250MG
APOSOR953529-1GEA 143 EUR
APOSOR953529-1G APOSOR953529-250MG
Ethyl 2-(4-hydroxypyrimidin-5-yl)acetate 95%
Ethyl 2-(4-hydroxypyrimidin-5-yl)acetate
Formule: C₈H₁₀N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11656636
Numéro CAS: 6214-46-6