Imprimer
6-Chloro-1,3-benzodioxol-5-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953510-1G OR953510-250MG
APOSOR953510-1GEA 187 EUR
APOSOR953510-1G APOSOR953510-250MG
6-Chloro-1,3-benzodioxol-5-amine 98%
6-Chloro-1,3-benzodioxol-5-amine
Formule: C₇H₆ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07643211
Numéro CAS: 76958-07-1