Imprimer
2-(Cyclohexyloxy)ethylamine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953493-1G OR953493-250MG
APOSOR953493-1GEA 328 EUR
APOSOR953493-1G APOSOR953493-250MG
2-(Cyclohexyloxy)ethylamine hydrochloride 95%
2-(Cyclohexyloxy)ethylamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₇NO·ClH
MW: 179.688 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12913027
Numéro CAS: 1193387-70-0