Imprimer
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953455-1G OR953455-5G
APOSOR953455-1GEA 168 EUR
APOSOR953455-1G APOSOR953455-5G
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine 95%
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
Formule: C₉H₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00508323
Numéro CAS: 78288-94-5