Imprimer
Methyl acetimidate hydrochloride 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953398-100G OR953398-25G OR953398-5G OR953398-1G
APOSOR953398-100GEA 945 EUR
APOSOR953398-100G APOSOR953398-25G APOSOR953398-5G APOSOR953398-1G
Methyl acetimidate hydrochloride 90%
Methyl acetimidate hydrochloride
Formule: C₃H₇NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012571
Numéro CAS: 14777-27-6