Imprimer
1-(3-Methoxyphenyl)ethanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953341-25G OR953341-5G
APOSOR953341-25GEA 311 EUR
APOSOR953341-25G APOSOR953341-5G
1-(3-Methoxyphenyl)ethanol 97%
1-(3-Methoxyphenyl)ethanol
Formule: C₉H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021866
Numéro CAS: 23308-82-9