Imprimer
Ethyl-2-tetrahydrofurfuroyl-acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-oxo-3-(tetrahydrofuran-2-yl)propanoate
OR953328-1G OR953328-5G
APOSOR953328-1GEA 58 EUR
APOSOR953328-1G APOSOR953328-5G
Ethyl-2-tetrahydrofurfuroyl-acetate 95%
Ethyl-2-tetrahydrofurfuroyl-acetate
Formule: C₉H₁₄O₄
MW: 186.205 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410652
Numéro CAS: 887411-85-0