Imprimer
Ethyl 2-chloroethylcarbamate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953267-1G OR953267-5G
APOSOR953267-1GEA 154 EUR
APOSOR953267-1G APOSOR953267-5G
Ethyl 2-chloroethylcarbamate 95%
Ethyl 2-chloroethylcarbamate
Formule: C₅H₁₀ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038117
Numéro CAS: 6329-26-6