Imprimer
Ethyl 2,5-dioxopyrrole-1-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953252-1G OR953252-5G
APOSOR953252-1GEA 0 EUR
APOSOR953252-1G APOSOR953252-5G
Ethyl 2,5-dioxopyrrole-1-carboxylate 95%
Ethyl 2,5-dioxopyrrole-1-carboxylate
Formule: C₇H₇NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16619570
Numéro CAS: 55750-49-7