Imprimer
Methyl 5-(aminomethyl)-2-methoxybenzoate hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR953223-1G OR953223-250MG
APOSOR953223-1GEA 835 EUR
APOSOR953223-1G APOSOR953223-250MG
Methyl 5-(aminomethyl)-2-methoxybenzoate hydrochloride 95%
Methyl 5-(aminomethyl)-2-methoxybenzoate hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃NO₃·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07285352
Numéro CAS: 1049782-92-4