Imprimer
Ethyl 1-aminopyrrole-2-carboxylate hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953189-1G OR953189-250MG
APOSOR953189-1GEA 632 EUR
APOSOR953189-1G APOSOR953189-250MG
Ethyl 1-aminopyrrole-2-carboxylate hydrochloride 95%
Ethyl 1-aminopyrrole-2-carboxylate hydrochloride
Formule: C₇H₁₀N₂O₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12068436
Numéro CAS: 1159825-10-1