Imprimer
2-Methyl-1-(2-pyridyl)-1-propylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953177-1G OR953177-250MG OR953177-5G
APOSOR953177-1GEA 66.7 EUR
APOSOR953177-1G APOSOR953177-250MG APOSOR953177-5G
2-Methyl-1-(2-pyridyl)-1-propylamine 95%
2-Methyl-1-(2-pyridyl)-1-propylamine
Formule: C₉H₁₄N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09802325
Numéro CAS: 58088-72-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III