Imprimer
Ethyl (s)-piperidine-2-carboxylate hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953176-1G OR953176-5G
APOSOR953176-1GEA 74.1 EUR
APOSOR953176-1G APOSOR953176-5G
Ethyl (s)-piperidine-2-carboxylate hydrochloride 95%
Ethyl (s)-piperidine-2-carboxylate hydrochloride
Formule: C₈H₁₅NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264372
Numéro CAS: 123495-48-7