Imprimer
(S)-N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953162-1G OR953162-250MG
APOSOR953162-1GEA 1720 EUR
APOSOR953162-1G APOSOR953162-250MG
(S)-N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine 95%
(S)-N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
Formule: C₁₂H₁₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09029306
Numéro CAS: 185517-74-2