Imprimer
Methyl 4-methyl-2-oxopentanoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953120-1G OR953120-250MG
APOSOR953120-1GEA 435 EUR
APOSOR953120-1G APOSOR953120-250MG
Methyl 4-methyl-2-oxopentanoate 95%
Methyl 4-methyl-2-oxopentanoate
Formule: C₇H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11035886
Numéro CAS: 3682-43-7