Imprimer
Methyl 2-(2-pyrimidyl)acetate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR953099-1G OR953099-250MG
APOSOR953099-1GEA 40.1 EUR
APOSOR953099-1G APOSOR953099-250MG
Methyl 2-(2-pyrimidyl)acetate 98%
Methyl 2-(2-pyrimidyl)acetate
Formule: C₇H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12198887
Numéro CAS: 60561-50-4