Imprimer
2-Amino-5-methoxycarbonylbenzoic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
OR953029-1G OR953029-250MG
APOSOR953029-1GEA 604 EUR
APOSOR953029-1G APOSOR953029-250MG
2-Amino-5-methoxycarbonylbenzoic acid 96%
2-Amino-5-methoxycarbonylbenzoic acid
Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195.172 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08690064
Numéro CAS: 63746-25-8