Imprimer
cis-Ethyl 2-hydroxy-cyclohexanecarboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: cis-Ethyl 2-hydroxycyclohexanecarboxylate
OR953021-1G OR953021-250MG
APOSOR953021-1GEA 273 EUR
APOSOR953021-1G APOSOR953021-250MG
cis-Ethyl 2-hydroxy-cyclohexanecarboxylate 95%
cis-Ethyl 2-hydroxy-cyclohexanecarboxylate
Formule: C₉H₁₆O₃
MW: 172.222 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144282
Numéro CAS: 6149-52-6