Imprimer
cis-4-Methyl-cyclohexylamine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: cis-4-Methylcyclohexanamine hydrochloride
OR953018-100MG OR953018-1G OR953018-250MG
APOSOR953018-100MGEA 49.3 EUR
APOSOR953018-100MG APOSOR953018-1G APOSOR953018-250MG
cis-4-Methyl-cyclohexylamine hydrochloride 95%
cis-4-Methyl-cyclohexylamine hydrochloride
Formule: C₇H₁₅N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09991703
Numéro CAS: 33483-66-8