tert-Butyl 4-[2-[methoxy(methyl)amino]-2-oxoethyl]piperidine-1-carboxylate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952997-1G
OR952997-250MG
APOSOR952997-1GEA
300
EUR
APOSOR952997-1G
APOSOR952997-250MG
tert-Butyl 4-[2-[methoxy(methyl)amino]-2-oxoethyl]piperidine-1-carboxylate 96%
tert-Butyl 4-[2-[methoxy(methyl)amino]-2-oxoethyl]piperidine-1-carboxylate
Formule:
C₁₄H₂₆N₂O₄ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD07370046 Numéro CAS: 416852-69-2 |